Learn More
Método 1664 de la EPA, &estándar O G, 40 mg de material extraíble con n-hexano en total, 20 x 10 ml, tubo de PFA. Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Hexadecane∣Stearic Acid |
| CAS | 544-76-3, 57-11-4 |
| Nombres de analitos o componentes | n-Hexadecane∣Stearic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetona |
| Industry Type | CC Industrial |
| Cantidad | 20 x 10 mL |