Learn More
Método 1633 de la EPA, mezcla de PFAS 10 μg/mL en Metanol:Agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328582 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328582 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000753MW
Impulse sus avances en química
Usar código promocional 28031
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid∣11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium∣1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanoic acid∣2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣2H,2H,3H,3H-Perfluorohexanoic acid∣2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic Acid∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium∣N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctanesulfonamide∣N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctylsulfonamide∣N-Methylperfluorooctanesulfonamide∣Perfluoro(2-ethoxyethane) sulfonic acid∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA)∣Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (PFDHA)∣Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMOPrA)∣Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA)∣Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorobutanoic acid∣Perfluorodecane sulfonic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanesulfonic Acid Sodium∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanesulfonic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanesulfonic acid sodium salt∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctane sulfonamide PFOSA∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluoropentanesulfonic Acid∣Perfluoropentanoic acid∣Perfluorotetradecanoic acid∣Perfluorotridecanoic acid∣Perfluoroundecanoic acid∣Sulfluramid
CAS 39108-34-4, 757124-72-4, 27619-97-2, 83329-89-9, 812-70-4, 2991-50-6
Nombres de analitos o componentes 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid∣11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium∣1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanoic acid∣2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣2H,2H,3H,3H-Perfluorohexanoic acid∣2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic Acid∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium∣N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctanesulfonamide∣N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctylsulfonamide∣N-Methylperfluorooctanesulfonamide∣Perfluoro(2-ethoxyethane) sulfonic acid∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA)∣Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (PFDHA)∣Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMOPrA)∣Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA)∣Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorobutanoic acid∣Perfluorodecane sulfonic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanesulfonic Acid Sodium∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanesulfonic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanesulfonic acid sodium salt∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctane sulfonamide PFOSA∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluoropentanesulfonic Acid∣Perfluoropentanoic acid∣Perfluorotetradecanoic acid∣Perfluorotridecanoic acid∣Perfluoroundecanoic acid∣Sulfluramid
Condiciones de envío de -18 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Metanol/Agua
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid 10 μg/mL∣1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid 10 μg/mL∣1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid 10 μg/mL∣11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium 10 μg/mL∣1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanoic acid 10 μg/mL∣2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid 10 μg/mL∣2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid 10 μg/mL∣2H,2H,3H,3H-Perfluorohexanoic acid 10 μg/mL∣2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic Acid 10 μg/mL∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid 10 μg/mL∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium 10 μg/mL∣N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctanesulfonamide 10 μg/mL∣N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctylsulfonamide 10 μg/mL∣N-Methylperfluorooctanesulfonamide 10 μg/mL∣Perfluoro(2-ethoxyethane) sulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA) 10 μg/mL∣Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (PFDHA) 10 μg/mL∣Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMOPrA) 10 μg/mL∣Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA) 10 μg/mL∣Perfluorobutanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorobutanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorodecane sulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorodecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorododecanesulfonic Acid Sodium 10 μg/mL∣Perfluorododecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoroheptanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluoroheptanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorohexanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorohexanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorononanesulfonic acid sodium salt 10 μg/mL∣Perfluorononanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorooctane sulfonamide PFOSA 10 μg/mL∣Perfluorooctanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorooctanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoropentanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluoropentanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorotetradecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorotridecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoroundecanoic acid 10 μg/mL∣Sulfluramid 10 μg/mL