Learn More
Dr. Ehrenstorfer Método EPA 1633 Mezcla de PFAS marcada por NIS 0,25 a 1 μg/mL en metanol:agua
Descripción
- Materiales de referencia certificados
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluorohexanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorooctanoic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4), Perfluorodecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3), Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium, Perfluorohexanesulfonic Acid 18O2 Sodium, Perfluorononanoic Acid 13C5 (1,2,3,4,5-13C5) |
| CAS | 960315-47-3, 960315-48-4, 960315-50-8, 2483735-33-5, 960315-53-1, 1585941-14-5 |
| Condiciones de envío | de 20 °C |
| Concentración | 0,25 a 1 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | UKAS ISO 17034 |
| Tipo de solución | Mezcla |
| Solvent or Matrix | Metanol/Agua |
| Industry Type | Pruebas medioambientales |
| Cantidad | 1 mL |