Learn More
Dr. Ehrenstorfer El método EPA 1633 EIS marcó mezcla de PFAS de 0,25 a 5 μg/mL en metanol:agua
Descripción
- Materiales de referencia certificados
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctylsulphonamide-d9, Perfluoro-2-propoxypropanoic Acid 13C3 (Propionic Acid 13C3), Perfluoroundecanoic Acid 13C7 (1,2,3,4,5,6,7-13C7), 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid D3 (N-methyl D3), N-Methylperfluorooctanesulfonamidoethanol-d7, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium, 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic Acid D5 (N-Ethyl D5), Perfluorohexanoic Acid 13C5 (1,2,3,4,6-13C5), N-Methylperfluorooctanesulfonamide-d3, Perfluorooctanoic acid 13C8, Perfluorobutanoic acid 13C4, Perfluoroheptanoic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4), Perfluorononanoic acid 13C9, Perfluorotetradecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorooctanesulfonic acid 13C8 sodium, Perfluorooctane Sulfonamide 13C8, Perfluoropentanoic acid 13C5, Perfluorodecanoic acid 13C6 (1,2,3,4,5,6-13C6), Perfluorobutanesulfonic Acid 13C3 (2,3,4-13C3) Sodium, Perfluorohexanesulfonic Acid 13C3 (1,2,3-13C3) Sodium, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium, Sulfluramid ethyl-d5, Perfluorododecanoic Acid (1,2-13C2) |
| CAS | 1265205-96-6, 3030247-97-0, 1400690-70-1, 1265205-95-5, 2708218-88-4, 1265205-97-7 |
| Condiciones de envío | de 20 °C |
| Concentración | 0,25 a 5 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | UKAS ISO 17034 |
| Tipo de solución | Mezcla |
| Solvent or Matrix | Metanol/Agua |
| Industry Type | Pruebas medioambientales |
| Cantidad | 1 mL |