Learn More
Método 1631 de la EPA, agua reactiva sin mercurio, 4 l Cubitainer con pico, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Tamaño de la unidad:
4 litros
30328031 4 L 4 litros
1 options
Código de producto. 30328031 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREO000005
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Industry Type Environmental Testing
Cantidad 4 L