Learn More
Método EPA 1631, clorhidrato de hidroxilamina, 2 x 6 g, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 6 g
Tamaño de la unidad:
12 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326206 2 x 6 g 12 g
1 options
Código de producto. 30326206 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREO000001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylamine Hydrochloride
CAS 5470-11-1
Nombres de analitos o componentes Hydroxylamine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular ClH4NO
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Hydroxyamine Hydrochloride, Hydroxyammonium Chloride, Hydroxylamine Chloride, Hydroxylamine Chlorohydrate, Hydroxylammonium Chloride, Oxammonium Hydrochloride
SMILES Cl.NO
Industry Type Pruebas medioambientales
Peso molecular (g/mol) 69.49
Cantidad 2 x 6 g