Learn More
Método 1631 de la EPA, bromuro 1N/bromato 1N en agua desionizada, 10 x 10 mL, tubos de PFA de entrega inteligente, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Bromate∣Potassium bromide |
| CAS | 1-2-7758, 2-3-7758 |
| Nombres de analitos o componentes | Potassium Bromate∣Potassium bromide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Solvent or Matrix | Agua |
| Industry Type | Pruebas medioambientales |
| Cantidad | 10 x 10 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Potassium Bromate 1 N∣Potassium bromide 1 N |