Learn More
Método 1625 de la EPA, mezcla de hidrocarburos 4000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326931 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326931 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000160DI
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Octadecane∣n-Tetradecane∣Octacosane∣Tetracosane∣Triacontane
CAS 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 112-95-8, 630-01-3, 544-76-3
Nombres de analitos o componentes n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Octadecane∣n-Tetradecane∣Octacosane∣Tetracosane∣Triacontane
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethane
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Decane 4000 μg/mL∣n-Docosane 4000 μg/mL∣n-Dodecane 4000 μg/mL∣n-Eicosane 4000 μg/mL∣n-Hexacosane 4000 μg/mL∣n-Hexadecane 4000 μg/mL∣n-Octadecane 4000 μg/mL∣n-Tetradecane 4000 μg/mL∣Octacosane 4000 μg/mL∣Tetracosane 4000 μg/mL∣Triacontane 4000 μg/mL