Learn More
Método 1311 de la EPA TCLP Mezcla de adición semivolátil 401 2000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312519 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312519 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000401DI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dichlorobenzene∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2-Methylphenol∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachloroethane∣Nitrobenzene∣Pentachlorophenol∣Pyridine
CAS 106-46-7, 95-95-4, 88-06-2, 121-14-2, 95-48-7, 108-39-4
Nombres de analitos o componentes 1,4-Dichlorobenzene∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2-Methylphenol∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachloroethane∣Nitrobenzene∣Pentachlorophenol∣Pyridine
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diclorometano
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣2,4,5-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4,6-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣2-Methylphenol 2000 μg/mL∣3-Methylphenol (m-Cresol) 2000 μg/mL∣4-Methylphenol (p-Cresol) 2000 μg/mL∣Hexachlorobenzene 2000 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 2000 μg/mL∣Hexachloroethane 2000 μg/mL∣Nitrobenzene 2000 μg/mL∣Pentachlorophenol 2000 μg/mL∣Pyridine 2000 μg/mL