Learn More
Método 1311 de la EPA TCLP Mezcla de adición de pesticidas 398 2000-4000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316993 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316993 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000398ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Camphechlor (Toxaphene)∣Chlordane (technical)
CAS 8001-35-2, 12789-03-6
Nombres de analitos o componentes Camphechlor (Toxaphene)∣Chlordane (technical)
Condiciones de envío +20°C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chlordane (technical) 2000 μg/mL∣Camphechlor (Toxaphene) 4000 μg/mL
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.