Learn More
Método 1311 de la EPA TCLP Mezcla de adición de pesticidas 398 2000-4000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Camphechlor (Toxaphene)∣Chlordane (technical) |
| CAS | 8001-35-2, 12789-03-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Camphechlor (Toxaphene)∣Chlordane (technical) |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Chlordane (technical) 2000 μg/mL∣Camphechlor (Toxaphene) 4000 μg/mL |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?