Learn More
Mezcla de adición de herbicida TCLP método 1311 de la EPA 399 2000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Fenoprop |
| CAS | 94-75-7, 93-72-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Fenoprop |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Metanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 2000 μg/mL∣Fenoprop 2000 μg/mL |