Learn More
Etiquetado según EPA 525.2, HJ 867-2017 PAH Mezcla 158 2000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327221 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30327221 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000158DI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Perylene D12∣Phenanthrene D10
CAS 15067-26-2, 1719-03-5, 1520-96-3, 1517-22-2
Nombres de analitos o componentes Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Perylene D12∣Phenanthrene D10
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diclorometano
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acenaphthene D10 2000 μg/mL∣Chrysene D12 2000 μg/mL∣Perylene D12 2000 μg/mL∣Phenanthrene D10 2000 μg/mL