Learn More
EP1013, MedChemExpress
Código de producto. 16454946
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16454946 100 mg 100 miligramos
16451039 1 mg 1 miligramo
16450277 50 mg 50 miligramos
16446637 5 mg 5 miligramos
16443918 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16454946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10397
MedChemExpress EP1013 (F1013) is a broad-spectrum caspase selective inhibitor, used in the research of type 1 diabetes.
EP1013 (F1013) is a broad-spectrum caspase selective inhibitor, used in the research of type 1 diabetes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EP1013
Forma física Solid
CAS 223568-55-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H23FN2O6
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo F1013
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (261.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C[C@H](NC([C@H](C(C)C)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)=O)C(CF)=O
Peso molecular (g/mol) 382.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.38
Porcentaje de pureza 97.0%