Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eosina amarillenta
Código de producto. 11490368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490368 50 g 50 g
11400378 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490368 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B24535.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745.904 g/mol
Eosin Yellowish noted to reduce the affinity of Mg2+-ATPase for ATP and increase the enzyme affinity for Mg2+ at concentrations of 10-50 M. At higher concentrations near 100 ?M the affinity for Mg2+-ATPase for the ion-activator has been shown to be reduced. This compound has also been reported to be a photosensitizer that works as a molecular photoelectrode via catalyzation of the visible-light-driven electron-transfer reaction. Eosin Y is also used to stain structures such as muscle, cytoplasm, and collagen. This agent also enhances fluorescent quenching abilities by forming a complex with polyvinulpyrrolidone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha observado que la eosina amarillenta reduce la afinidad de la Mg2+-ATPasa con el ATP y aumenta la afinidad enzimática con Mg2+ a concentraciones de 10-50 μM. A concentraciones más altas próximas a 100 μM, se ha demostrado que se reduce la afinidad de la Mg2+-ATPasa con el activador de iones. También se ha comunicado que este compuesto es un fotosensibilizador que funciona como un fotoelectrodo molecular a través de la catalización de la reacción de transferencia de electrones producida por la luz visible. La eosina Y también se utiliza para teñir estructuras, como el músculo, el citoplasma y el colágeno. Este agente también mejora las capacidades de apagado fluorescente al formar un complejo con polivinilpirrolidona.
Solubilidad
Soluble en agua, bastante soluble en alcohol, insoluble en éter
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17372-87-1
Fórmula molecular C20H12Br4Na2O8
Peso molecular (g/mol) 745.904
Número MDL MFCD00133309
Clave InChI MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo eosin yellowish, eosine, bromo acid, eosine yellowish, eosine g, bromoeosine, c.i. acid red 87, sodium eosine, sodium eosinate, eosine salt free
PubChem CID 91886399
Nombre IUPAC Disodio;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-óxido-6-oxoxantén-9-il)benzoato;trihidrato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eosin Yellowish
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Beilstein 3586809
Índice Merck 14,3603
Información de solubilidad Soluble in water, fairly soluble in alcohol, insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 691.86
compliance-icons
Nombre del producto
  • Eosin Yellowish
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Eosin Yellowish