Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eosina Y, pura, indicador de grado
Código de producto. 10368480 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10368480 25 g Frasco de vidrio 25 g
10206310 100 g Frasco de vidrio 100 g
10349183 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10368480 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 201930250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.85€
    26.65€ / 25 g
    Ahorro 4.20€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745.904 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17372-87-1
Fórmula molecular C20H12Br4Na2O8
Peso molecular (g/mol) 745.904
Número MDL MFCD00005040
Clave InChI MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 2';,4';,5';,7';-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2';, 4';, 5';
PubChem CID 91886399
Nombre IUPAC Disodio;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-óxido-6-oxoxantén-9-il)benzoato;trihidrato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Eosin Y
Punto de fusión >300.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 511 to 519nm
Pérdida por secado 10% max.
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 1100 min. (lambda max, 0.001M Na2CO3) on dried substance
Gravedad específica 1.018
Espectrometría UV Complies
Beilstein 19, IV, 2917
Densidad 1.0180g/mL
Índice Merck 15, 3658
Color Marrón-Rojo
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino fino
Formula Weight (peso de la fórmula) 691.85
Grado Pure
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Eosin Y
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement