Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eosina Y, pura, de gran pureza, tinción biológica
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eosin Y |
| Punto de fusión | >300.0°C |
| Nombre de nota | High purity biological stain |
| Contenido de tinte | 90% min. (on dry substance) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Pérdida por secado | 10% max. |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 1.018 |
| Beilstein | 19, IV, 2917 |
| Densidad | 1.0180g/mL |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Eosin Y
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Eosin Y