Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eosina Y, pura, certificada
Código de producto. 10577742 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10577742 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10577742 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 409430250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.90€
    32.65€ / 25 g
    Ahorro 5.25€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eosin Y
CAS 17372-87-1
Índice de absorción 1.21 to 1.77
Contenido de tinte 80% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 515 to 518nm
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C20H12Br4Na2O8
Número MDL MFCD00005040
Beilstein 19, IV, 2917
Densidad 1.0180g/mL
Índice Merck 15, 3658
Sinónimo 2',4',5',7'-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, C.I. 45380, 2', 4', 5'
Color Marrón a marrón-verde
Cantidad 25 g
Clave InChI MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Forma física Polvo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC Disodio;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-óxido-6-oxoxantén-9-il)benzoato;trihidrato
Peso molecular (g/mol) 691.85
PubChem CID 91886399
Formula Weight (peso de la fórmula) 691.85
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Eosin Y
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2