Learn More
Ácido libre de eosina Y, MP Biomedicals
Código de producto. 11495361 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11495361 5 g
1 options
Código de producto. 11495361 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215792205
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eosin Y Free Acid
CAS 15086-94-9
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽ 99%
Fórmula molecular C20H8Br4O5
Sinónimo 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein, Eosin yellowish
Formula Weight (peso de la fórmula) 647.9
Cantidad 5 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Eosin Y
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Eosin Y