Learn More
Erosina Y (sal sódica), Fisher BioReagents
Código de producto. 10479814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10479814 100 g Frasco de vidrio 100 g
10031503 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10479814 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2419100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La eosina Y se utiliza en medios diferenciales microbiológicos o como tinción biológica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17372-87-1
Fórmula molecular C20H12Br4Na2O8
Peso molecular (g/mol) 745.904
Clave InChI MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Eosine Yellowish, Acid Red 87
PubChem CID 91886399
Nombre IUPAC Disodio;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-óxido-6-oxoxantén-9-il)benzoato;trihidrato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eosin Y
Punto de fusión 300°C
Nombre de nota Disodium Salt
Certificación com. de tinción bio. Pass Test
Contenido de tinte 88% min.
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥88%
Índice Merck 15, 3658
Formula Weight (peso de la fórmula) 691.85
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.018g/cm³
Índice de color n.º 45380
Color Rojo marrón
pH 7 to 10
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Eosin Y
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2