Learn More
Sal disódica de eosina Y, solución al 10 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11452511 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
10 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452511 100 mL 100 ml
11462511 500 mL 500 ml
11472511 1 L 1 litro
11482511 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11452511 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02195700.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.80€
    38.85€ / 100 ml
    Ahorro 1.95€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Reduce la afinidad de la Mg2+-ATPasa para ATP y aumenta la afinidad enzimática de Mg2+. La solución al 10 % de sal disódica de eosina Y MP Biomedicals es un tinte de xanteno rojo. Es un fotosensibilizador que funciona como fotoelectrodo molecular y realza
En concentraciones superiores a 10-50 μM (cerca de μ100 M) la afinidad de la Mg2+-ATPasa por el ion activador se reduce. Este compuesto funciona como un fotoelectrodo molecular a través de la catalización de la reacción de transferencia de electrones impulsada por la luz visible. Este agente también mejora las capacidades de apagado fluorescente formando un complejo con polivinilpirrolidona. Se utiliza como tinción de contraste para la hematoxilina.
La sal disódica de eosina Y se utiliza en combinación con Azure II: para mostrar detalles morfológicos de células de médula ósea; método de Azure A/Eosina Y tamponado para demostrar gránulos celulares, microorganismos y núcleos; para mostrar la musculatura de los insectos; para demostrar células infectadas con el virus iridiscente de los mosquitos; uso en combinación con Alum Hematoxilina/Azure II para mostrar mastocitos, cambios necrobióticos tempranos en células y protozoos, rickettsias y bacterias en tejidos; para demostrar gránulos de volutina en cualquier microorganismo; Modificación 'de Bond de la eosina 'de Mann-azul de metilo para cuerpos de Negri en frotis; Tinción de Harris para cuerpos de Negri en frotis; Método 'de Mann para teñir cuerpos de Negri en secciones; Tinción 'de Gridley para Endamoeba en secciones de tejido; un método modificado de nitrato de plata-metenamina para la demostración de Endamoeba en secciones.
CAS 17372-87-1
Fórmula molecular C20H12Br4Na2O8
Peso molecular (g/mol) 745.904
Clave InChI MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Acid red 87, Eosin yellowish solution, Eosin Y solution, Eosin Y
PubChem CID 91886399
Nombre IUPAC Disodio;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-óxido-6-oxoxantén-9-il)benzoato;trihidrato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Formula Weight (peso de la fórmula) 691.86
Cantidad 100 mL
Forma física Solución
compliance-icons
Nombre del producto
  • Eosin Y Disodium Salt, 10% Solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Eosin Y Disodium Salt