Learn More
Eosina B, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423627 100 g 100 g
11413627 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17377.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 548-24-3 | C20H6Br2N2Na2O9
Eosin B sodium salt is a cell and tissue stain. Eosin B sodium salt is used as a counter stain for collagen, as a tissue stain for cell granules, nuclei, and microorganisms when coupled with Azure A (sc-203729), and as a stain for cell differentiation of the anterior pituitary.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica eosina B es una tinción celular y tisular. La sal sódica de eosina B se utiliza como contratinción para el colágeno, como tinción de tejido para gránulos celulares, núcleos y microorganismos cuando se combina con Azure A (sc-203729), y como tinción para la diferenciación celular de la adenohipófisis.
Solubilidad
Soluble en agua (390 g/l a 20°C) y etanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 548-24-3
Fórmula molecular C20H6Br2N2Na2O9
Número MDL MFCD00005041
Sinónimo C.I. 45400; 4,5-Dibromo-2,7-dinitrofluorescein disodium salt
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eosin B
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water (390g/L at 20°C),and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.08