Learn More
Eosina B, Thermo Scientific Chemicals
Description
Eosin B sodium salt is a cell and tissue stain. Eosin B sodium salt is used as a counter stain for collagen, as a tissue stain for cell granules, nuclei, and microorganisms when coupled with Azure A (sc-203729), and as a stain for cell differentiation of the anterior pituitary.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La sal sódica eosina B es una tinción celular y tisular. La sal sódica de eosina B se utiliza como contratinción para el colágeno, como tinción de tejido para gránulos celulares, núcleos y microorganismos cuando se combina con Azure A (sc-203729), y como tinción para la diferenciación celular de la adenohipófisis.
Solubilidad
Soluble en agua (390 g/l a 20°C) y etanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Eosin B |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | Soluble in water (390g/L at 20°C),and ethanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 624.08 |