Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eosina B, pura, de gran pureza, tinción biológica
Código de producto. 10174660 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10174660 25 g Frasco de vidrio 25 g
10086183 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10174660 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 229650250
Solicitar formato a granel o personalizado
Eosina B, C20H6Br2N2Na2O9, número CAS-548-24-3, 4', 5'-dibromo-2', 7'-dinitrofluoresceína, 4',5'-dibromo-2',7'-dinitrofluoresceína, sal disódica, eosina B, 100 g, 0,96 a 1,22, 19, 233, Marrón, 208-943-1, 624.06, Puro, Peligro, Declaración de GHS H: Provoca lesiones oculares graves.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 548-24-3
Fórmula molecular C20H6Br2N2Na2O9
Número MDL MFCD00005041
Sinónimo 4',5'-Dibromo-2',7'-dinitrofluorescein, disodium salt, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, Eosin Bluish
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eosin B
Índice de absorción 0.96 to 1.22
Beilstein 19, 233
Índice Merck 15, 3657
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 511 to 520nm (in water + 1% Na2CO3)
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.06
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Marrón
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino