Learn More
Eosina B, certificada, pura, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eosin B |
| Nombre de nota | Pure |
| Índice de absorción | 0.96 to 1.22 |
| Contenido de tinte | 85% min. |
| Beilstein | 19, 233 |
| Índice Merck | 15, 3657 |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Lambda máx | 511 to 520nm (in water + 1% Na2CO3) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 624.06 |
| Grado | Pure |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Eosin B
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Eosin B