Learn More
Ácido eosínico CI N.° 45380 (Grado Técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eosin Acid |
| CAS | 15086-94-9 |
| Fórmula molecular | C20 H8 Br4 O5 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 2',4',5',7'-tetrabromo-3',6'-dihydroxy-, Fluorescein, 2',4',5',7'-tetrabromo- (7CI,8CI), 2',4',5',7'-Tetrabromo-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 2',4',5',7'-Tetrabromofluoresc |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H8Br4O5/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20/h1-6,25-26H |
| SMILES | Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1Br |
| Nombre IUPAC | 2',4',5',7'-tetrabromo-3',6'-dihidroxiespiro[2-benzofuran-3,9'-xanteno]-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 647.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 643.711 |