Learn More
Invitrogen™ Eosin-5-Maleimide
Descripción
Los bioconjugados hechos con la eosina-5-maleimida reactiva al tiol pueden usarse como sondas fosforescentes o como fotosensibilizadores. Con su alto rendimiento cuántico (∼0,57) para la generación de oxígeno singlete, la eosina y sus conjugados pueden utilizarse como fotooxidantes eficaces de diaminobenzidina (DAB) en estudios de microscopía electrónica de alta resolución y en aplicaciones correlacionadas de fluorescencia y microscopía electrónica.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25 mg |
| Tipo de producto | Maleimida |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Tiol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Maleimida |
| Etiqueta o tinte | Eosina |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |