Learn More
EOAI3402143, MedChemExpress
Código de producto. 16495326
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495326 100 mg 100 miligramos
16487167 5 mg 5 miligramos
16480757 50 mg 50 miligramos
16463086 25 mg 25 miligramos
16444448 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495326 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111408
MedChemExpress EOAI3402143 is a deubiquitinase (DUB) inhibitor, which inhibits dose-dependently inhibits Usp9x/Usp24 and Usp5.
EOAI3402143 is a deubiquitinase (DUB) inhibitor, which inhibits dose-dependently inhibits Usp9x/Usp24 and Usp5.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EOAI3402143
CAS 1699750-95-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H28Cl2N4O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (99.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(/C=C(C(NC(CCC)C2=CC=C(OCCN3CCOCC3)C=C2)=O)\C#N)N=C(Cl)C=C1.[E]
Peso molecular (g/mol) 503.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.42
Porcentaje de pureza 99.52%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death