Learn More
Tampón de almacenamiento de enzimas en TBS y glicerol, esterilizado en autoclave, Thermo Scientific™
Código de producto. 15490297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490297 125 mL 125 ml
15400307 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63264.=E
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
For frozen storage of enzymes
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de almacenamiento de enzimas en TBS y glicerol
Forma física Líquido
Cantidad 125 mL