Learn More
Thermo Scientific™ Bandejas de almacenamiento de congelador para enzimas
Código de producto. 10670571 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Plástico ABS
Código de producto.
10670571 Plástico ABS
1 options
Código de producto. 10670571 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.68€
    48.90€ / paquete de 1
    Ahorro 4.78€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
Almacene y gestione el inventario de manera eficaz mediante bandejas de almacenamiento de congelador para enzimas.
Almacene y gestione el inventario de manera eficaz mediante bandejas de almacenamiento de congelador para enzimas Thermo Scientific™.
  • Plástico ABS de alto impacto, en color blanco roto
  • Interior: 3.5W × 3D × 24pulg.L (90 × 76 ×610mm)
  • Exterior: 4,4 W × 3,04 × 25,25 pulg. L (112 × 77 × 641mm)
  • No se incluyen etiquetas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bandeja de almacenamiento de congelador para enzimas de plástico ABS
Tipo Rack
Para utilizar con (equipo) Gestión de almacenamiento e inventario
Fondo exterior (imperial) 3,04 in
Fondo exterior (métrico) 77 mm
Longitud (imperial) exterior 25,25 in
Longitud (métrico) exterior 641 mm
Anchura exterior (imperial) 112 pulg
Anchura exterior (métrico) 4,4 mm