Learn More
Enzalutamida, Mikromol™
Descripción
Enzalutamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MDV 3100 |
| CAS | 915087-33-1 |
| Nombres de analitos o componentes | MDV 3100 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H16 F4 N4 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Benzamide, 4-[3-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxo-1-imidazolidinyl]-2-fluoro-N-methyl-, 4-[3-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxo-1-imidazolidinyl]-2-fluoro-N-methylbenzamide, Enzalutamide, MDV 3100, Xtandi |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H16F4N4O2S/c1-20(2)18(31)28(12-5-4-11(10-26)15(8-12)21(23,24)25)19(32)29(20)13-6-7-14(16(22)9-13)17(30)27-3/h4-9H,1-3H3,(H,27,30) |
| SMILES | CNC(=O)c1ccc(cc1F)N2C(=S)N(C(=O)C2(C)C)c3ccc(C#N)c(c3)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-[3-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-5,5-dimetil-4-oxo-2-sulfanilidenimidazolidin-1-il]-2-fluoro-N-metilbenzamida |
| Mostrar más |