Learn More
Ácido carboxílico de enzalutamida, TRC
Código de producto. 30006171
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006171 25 mg 25 miligramos
30005297 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006171 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE55980025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1242137-15-0
Fórmula molecular C20H13F4N3O3S
Peso molecular (g/mol) 451.39
Sinónimo 4-[3-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxo-1-imidazolidinyl]-2-fluoro-benzoic Acid
SMILES O=C(O)C1=CC=C(N(C(N2C3=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C3)=S)C(C)(C)C2=O)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enzalutamide Carboxylic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H13F4N3O3S/c1-19(2)17(30)26(11-4-3-10(9-25)14(7-11)20(22,23)24)18(31)27(19)12-5-6-13(16(28)29)15(21)8-12/h3-8H,1-2H3,(H,28,29)