Learn More
Enviroxime, TRC
Código de producto. 30388513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388513 10 mg
30369635 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388513 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE55960010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72301-79-2
Fórmula molecular C17 H18 N4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 358.41
Sinónimo 6-[(E)-(Hydroxyimino)phenylmethyl]-1-[(1-methylethyl)sulfonyl]-1H-benzimidazol-2-amine, LY 122772
Nombre IUPAC (NE)-N-[(2-amino-3-propano-2-ilsulfonilbenzimidazol-5-il)-fenilmetilideno]hidroxilamina
SMILES CC(C)S(=O)(N1C2=CC(/C(C3=CC=CC=C3)=N/O)=CC=C2N=C1N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enviroxime
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N4O3S/c1-11(2)25(23,24)21-15-10-13(8-9-14(15)19-17(21)18)16(20-22)12-6-4-3-5-7-12/h3-11,22H,1-2H3,(H2,18,19)/b20-16+
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.11
Porcentaje de pureza >95%