Learn More
GVS Kit de Recogida de Superficies Ambientales
Descripción
- Disponible en volúmenes de relleno de 10 mL
- Con hisopo de espuma de alta calidad
- El hisopo puede fijarse de forma segura a la tapa y crea un 'mango' cómodo para un gran control durante el muestreo
Especificaciones
Especificaciones
| Aspecto | Púrpura a amarillo/nuboso |
| Tipo de caldo | Caldo neutralizante D/E |
| Color | Morado a amarillo |
| Detecta | Actividad bactericida o bacteriostática de los productos antisépticos y desinfectantes |
| Formato | Kit, tubo y hisopo de espuma |
| Tipo de medios | Caldo neutralizante D-E |
| Tipo de producto | Tubos de Microbiología Preparados |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de prueba | Prueba medioambiental |
| Volumen de llenado | 10 mL |
| Mostrar más |