Learn More
Estándar de calificación ambiental A (primario): Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, U, V, Zn @ 10; Ca, Fe, K, Mg, Na a 1000 μg/mL en 5% HNO3, tr. HF, tr. Ácido tartárico, VHG™
Código de producto. 30003015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003015 500 mL 500 ml
17998039 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30003015 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLCAL1A500
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de calificación ambiental A (primario): Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, U, V, Zn @ 10; Ca, Fe, K, Mg, Na a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%, HF trans., ácido tartárico trans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Cantidad 500 mL