Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de líquido en vidrio de uso general H-B™ Enviro-Safe™
Código de producto. 13029142
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De - 1 °C a + 61 °C
De -10 °C a +150 °C
De -10 °C a +225 °C
Longitud total (métrico):
200 mm
350 mm
420 mm
Tipo de inmersión:
Parcial
Total
inmersión parcial
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Longitud total (métrico) Tipo de inmersión Tamaño de la unidad
13029142 De - 1 °C a + 61 °C 420 mm inmersión parcial cada uno
13069132 De -10 °C a +150 °C 200 mm Parcial cada uno
13079132 De -10 °C a +150 °C 200 mm Total cada uno
13009142 De -10 °C a +225 °C 350 mm Total cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13029142 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B605090200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    164.23€ / paquete de 1
    Ahorro 5.77€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Estos termómetros seguros y con certificación medioambiental no utilizan el peligroso mercurio.
  • Termómetros con certificación EnviroKleen™ respetuoso con el medio ambiente
  • Incluye líquido verde, no tóxico y biodegradable Enviro-Safe™ sobre vidrio posterior de color blanco y sin plomo
  • Conformes a las disposiciones gubernamentales, educativas e industriales en términos de adquisición de productos “respetuosos con el medio ambiente”
Aplicaciones:
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de termómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Compliance
Fabricados y probados por el equipo de control de calidad de EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad A2LA, NIST , DAkkS/PTB
Para utilizar con (aplicación) Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Tipo de inmersión inmersión parcial
Incluye Instrucciones en varios idiomas, especificación de precisión
Longitud total (imperial) 16,5 in
Longitud (métrico) 420 mm
Longitud total (métrico) 420 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Líquido Enviro-Safe™
Tipo de producto Termómetro
Temperatura máx. (imperial) 141,8 °F
Temperatura máxima 61 °C
Temperatura mín. (imperial) 30 °F
Temperatura mín. (métrico) -1 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De - 1 °C a + 61 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 0,5 °C
Subdivisión 0,1 °C
Immersion Length 76 mm