Descripción
-
El vector de entrada StarGate está diseñado para insertar el producto de PCR de un determinado gen de interés (GOI) para generar un vector donante.
-
La clonación StarGate mediante el vector pENTRY-IBA proporciona una herramienta para la detección sistemática y rápida de las mejores condiciones de expresión de trabajo para un determinado GOI, cuando no se conoce nada a partir de la literatura.
-
Después de la clonación pENTRY inicial, el GOI del vector donante resultante se puede transferir fácilmente mediante una sencilla reacción de un tubo en una multitud de vectores de expresión (vectores AccepTor) que proporcionan diferentes características.
Especificaciones
Especificaciones
| Gen marcador | Kanamicina |
| Tipo de producto | Vector de clonación |
| Contenido y almacenamiento | Recomendada: de 2°C a 8°C para uso frecuente, -20°C para almacenamiento a largo plazo |
| Etiqueta de proteína | Sin etiquetar |
| Concentración | 250 ng/μl |
| Cantidad | 5 μg |
| Vector | pENTRY-IBA51 |