Learn More
Sartorius™ Entris™ Series 64i-1S Model Precision Balance
Código de producto. 15293893 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
:
Capacity: 60g
Código de producto.
15293893 Capacity: 60g
1 options
Código de producto. 15293893 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor ENTRIS64I1S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Specially designed to deliver effective and reliable weighing results in your daily work. Sartorius™ Entris™ Series 64i-1S Model Precision Balance includes an easy and clearly structured user interface, logical key assignment and excellent readability.
Retroiluminación blanca, pantalla de alto contraste con dígitos de 15 mm; excepcionalmente fácil de leer bajo cualquier condición de iluminación. Nuevo concepto operativo: configuración sencilla de los ajustes individuales guiada por indicaciones breves de texto mediante menús (elección de 5 idiomas) y navegación simple con las teclas del cursor Calibración únicamente externa Puerto de interfaz bidireccional RS-232C; cable Sartorius opcional para conexión de la balanza
• Un puerto USB - total facilidad de operación. Todas las teclas tienen una acción positiva con un clic. Panel de control claramente definido. Una celda de pesaje monolítica proporciona una estabilidad térmica alta y tiempos de respuesta extremadamente rápidos. Tiempo de respuesta rápido y estabilidad de pantalla Interfaz de usuario con distintos idiomas Conmutación de hasta 5 unidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración 50g/E2
Tipo de conexión RS232C 25-pin
Capacidad 60 g
Tipo de pantalla White Backlit, High-contrast Display with 15mm digits
Legibilidad 0.1 mg
Incluye Universal power adapter, draft shield
Nivelado Manual
Linealidad ≤±0.2 mg
Modelo 64i-1S
Repetibilidad ≤±0.1 mg
Desviación de sensibilidad ±3 ppm/K
Tiempo de estabilización 2.5 sec.
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Tipo Balanza analítica
Modos de pesaje Various
Dimensiones (Pr x An x Al) 230 x 303 x 330 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 173 × 176 × 240 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 90 mm
Altura (métrico) 330 mm
Fondo (métrico) 230 mm
Peso (métrico) 4.8 kg
Requisitos eléctricos 100/240 VAC, ±10% 50/60 Hz 200 mA
Tensión 100/240 V
Amperaje 0,2 A
Frecuencia 50/60 Hz