Learn More
Descrizione
- No importa lo que esté pesando, la nueva balanza Entris™ II es siempre la opción correcta.
- Con un valor inigualable y respaldado por casi 150 años de experiencia en ingeniería alemana, Entris™ II viene en dos líneas de productos, por lo que podrá encontrar la balanza que satisfaga sus necesidades de pesaje específicas.
- Con más de 40 modelos a elegir, es seguro que dará con un modelo para satisfacer sus necesidades básicas de pesaje.
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | CEU |
| Tipo de conexión | RS232, USB C |
| Capacidad | 8200 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Legibilidad | 100 mg |
| Material | PBT, vidrio, acero inoxidable |
| Modelo | CEU Balanza electrónica de carga superior |
| Tiempo de estabilización | ≤1,0 seg. |
| Tipo | Balanza de precisión |
| Requisitos eléctricos | 100 - 240 VCA (±10%), 50 - 60 Hz, 0,2 A |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?