Learn More
Sartorius Balanza de precisión Entris™ II, ajuste interno
Código de producto. 16314718 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
220 g
320 g
420 g
620 g
650 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Legibilidad:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Modelo:
CEU Balanza electrónica de carga superior
Tamaño de la unidad:
1 unidad
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo Tamaño de la unidad
16314718 4200 g 10 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16354698 220 g 1 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16374708 320 g 1 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16354718 420 g 1 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16314738 620 g 10 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16354738 620 g 1 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16334748 650 g 1 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16354758 820 g 10 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16394678 1200 g 10 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16374688 2200 g 100 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16314698 2200 g 10 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16334708 3200 g 10 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16394718 5200 g 100 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16334728 6200 g 1000 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16374728 6200 g 10 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16374748 8200 g 1000 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16314758 8200 g 100 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 16314718 Proveedor Sartorius N.º de proveedor BCE4202I1CEU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2490.00€
    2111.71€ / paquete de 1
    Ahorro 378.29€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Balanza de precisión Entris™ II con ajuste interno, que ofrece isoCAL, tecnología LED táctil y 12 aplicaciones integradas a un precio asequible. Cada balanza ofrece calidad, valor y uniformidad.
  • No importa lo que esté pesando, la nueva balanza Entris™ II es siempre la opción correcta.
  • Con un valor inigualable y respaldado por casi 150 años de experiencia en ingeniería alemana, Entris™ II viene en dos líneas de productos, por lo que podrá encontrar la balanza que satisfaga sus necesidades de pesaje específicas.
  • Con más de 40 modelos a elegir, es seguro que dará con un modelo para satisfacer sus necesidades básicas de pesaje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CEU
Tipo de conexión RS232, USB C
Capacidad 4200 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Legibilidad 10 mg
Material PBT, vidrio, acero inoxidable
Modelo CEU Balanza electrónica de carga superior
Tiempo de estabilización ≤1,0 seg.
Tipo Balanza de precisión
Requisitos eléctricos 100 - 240 VCA (±10%), 50 - 60 Hz, 0,2 A