Learn More
- Home
- Products
- Balanzas y básculas
- Balanzas de laboratorio
- Balanzas electrónicas de carga superior
- Sartorius™ Balanza de precisión Entris™ II Essential
Sartorius™ Balanza de precisión Entris™ II Essential
Código de producto. 16394728 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Legibilidad:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Calibración:
Interna
Tamaño de la unidad:
1 unidad
34 product options available for selection
| Código de producto. | Capacidad | Legibilidad | Calibración | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 16394728 | 6200 g | 10 mg | Interna | 1 unidad |
| 16344698 | 220 g | 1 mg | - | 1 unidad |
| 16374698 | 220 g | 1 mg | Interna | 1 unidad |
| 16364708 | 320 g | 1 mg | - | 1 unidad |
| 16394708 | 320 g | 1 mg | Interna | 1 unidad |
| 16344718 | 420 g | 1 mg | - | 1 unidad |
| 16374718 | 420 g | 1 mg | Interna | 1 unidad |
| 16324748 | 600 g | 1 mg | - | 1 unidad |
| 16354748 | 600 g | 1 mg | Interna | 1 unidad |
| 16344738 | 620 g | 1 mg | - | 1 unidad |
| 16374738 | 620 g | 1 mg | Interna | 1 unidad |
| 16304738 | 620 g | 10 mg | - | 1 unidad |
| 16334738 | 620 g | 10 mg | Interna | 1 unidad |
| 16344758 | 820 g | 10 mg | - | 1 unidad |
| 16374758 | 820 g | 10 mg | Interna | 1 unidad |
| 16384678 | 1200 g | 10 mg | - | 1 unidad |
| 16314688 | 1200 g | 10 mg | Interna | 1 unidad |
| 16304698 | 2200 g | 10 mg | - | 1 unidad |
| 16334698 | 2200 g | 10 mg | Interna | 1 unidad |
| 16364688 | 2200 g | 100 mg | - | 1 unidad |
| 16394688 | 2200 g | 100 mg | Interna | 1 unidad |
| 16324708 | 3200 g | 10 mg | - | 1 unidad |
| 16354708 | 3200 g | 10 mg | Interna | 1 unidad |
| 16304718 | 4200 g | 10 mg | - | 1 unidad |
| 16334718 | 4200 g | 10 mg | Interna | 1 unidad |
| 16384718 | 5200 g | 100 mg | - | 1 unidad |
| 16314728 | 5200 g | 100 mg | Interna | 1 unidad |
| 16364728 | 6200 g | 10 mg | - | 1 unidad |
| 16324728 | 6200 g | 1000 mg | - | 1 unidad |
| 16354728 | 6200 g | 1000 mg | Interna | 1 unidad |
| 16304758 | 8200 g | 100 mg | - | 1 unidad |
| 16334758 | 8200 g | 100 mg | Interna | 1 unidad |
| 16364748 | 8200 g | 1000 mg | - | 1 unidad |
| 16394748 | 8200 g | 1000 mg | Interna | 1 unidad |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
16394728
Fornitore
Sartorius™
N. del fornitore
BCE6202I1S
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
2250.00€
1902.29€ / paquete de 1
Ahorro 347.71€
15% Descuento
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Aggiungi al carrello
1718.24 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28000" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28000" para aplicar la oferta.
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
La línea de balanzas Entris™ II Essential ofrece resultados muy precisos gracias a su tecnología de células de pesaje monolíticas, el menor tiempo de estabilización de su clase gracias a sus sensores de pesaje de última generación y una alta resistencia química.
- Estándares de alta calidad diseñados en Alemania
- Excelente repetibilidad con bandeja de pesaje rectangular
- Protección contra sobrecarga
- Pesajes de diseño resistente hasta una cantidad preestablecida
- Alta resistencia a productos químicos
- Elaborado con tereftalato de polibutileno resistente (PBT), acero inoxidable y vidrio
- Evita la contaminación cruzada
- Diseño de fácil limpieza
- Piezas fáciles de retirar
- Cortavientos eficaz
- Minimiza los errores de pesaje causados por muestras cargadas electrostáticamente utilizando piezas de vidrio con revestimiento especial, mientras que isoCAL (calibración y ajuste internos) garantiza la fiabilidad total de los resultados de pesaje exactos
- Garantiza el funcionamiento (SOP) conforme con la notificación automática si la calibración se encuentra fuera del intervalo normal
- Combina tecnología táctil y LED intuitiva y resistente al desgaste
- Cómodo plug-and-play
- Salida de datos para aplicaciones de pesaje dinámico
- Se adapta fácilmente a sus condiciones ambientales
- 12 aplicaciones integradas
- Impresión conforme a GLP/GMP
- Métodos de conectividad modernos
- Protección mediante contraseña para un funcionamiento seguro
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | Certificado CSA número 80000336/CE |
| Tipo de conexión | USB C de 9 patillas |
| Capacidad | 6200 g |
| Tipo de pantalla | LED; Intuitiva, resistente al desgaste con tecnología táctil |
| Legibilidad | 10 mg |
| Incluye | Soporte de bandeja, protector contra corrientes de aire, fuente de alimentación con adaptadores de CA específicos para cada país, instrucciones de funcionamiento, amortiguador de golpes |
| Material | PBT, vidrio, acero inoxidable |
| Modelo | Balanzas electrónicas de carga superior |
| Repetibilidad | 10 mg |
| Tiempo de estabilización | 0,9 s |
| Tipo | Calibración interna |
| Longitud (métrico) | 317 mm |
| Anchura (métrico) | 219 mm |
| Altura (métrico) | 94 mm |
| Peso (métrico) | 5,40 kg |
| Requisitos eléctricos | 100 a 240 VCA (±10%) |
| Legal for Trade | Clase II |
| Calibración | Interna |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?