Learn More
Sartorius™ Balanza de precisión Entris™ II Essential
Código de producto. 16374738 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Legibilidad:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Calibración:
Interna
Tamaño de la unidad:
1 unidad
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad Calibración Tamaño de la unidad
16374738 620 g 1 mg Interna 1 unidad
16344698 220 g 1 mg - 1 unidad
16374698 220 g 1 mg Interna 1 unidad
16364708 320 g 1 mg - 1 unidad
16394708 320 g 1 mg Interna 1 unidad
16344718 420 g 1 mg - 1 unidad
16374718 420 g 1 mg Interna 1 unidad
16324748 600 g 1 mg - 1 unidad
16354748 600 g 1 mg Interna 1 unidad
16344738 620 g 1 mg - 1 unidad
16304738 620 g 10 mg - 1 unidad
16334738 620 g 10 mg Interna 1 unidad
16344758 820 g 10 mg - 1 unidad
16374758 820 g 10 mg Interna 1 unidad
16384678 1200 g 10 mg - 1 unidad
16314688 1200 g 10 mg Interna 1 unidad
16304698 2200 g 10 mg - 1 unidad
16334698 2200 g 10 mg Interna 1 unidad
16364688 2200 g 100 mg - 1 unidad
16394688 2200 g 100 mg Interna 1 unidad
16324708 3200 g 10 mg - 1 unidad
16354708 3200 g 10 mg Interna 1 unidad
16304718 4200 g 10 mg - 1 unidad
16334718 4200 g 10 mg Interna 1 unidad
16384718 5200 g 100 mg - 1 unidad
16314728 5200 g 100 mg Interna 1 unidad
16364728 6200 g 10 mg - 1 unidad
16394728 6200 g 10 mg Interna 1 unidad
16324728 6200 g 1000 mg - 1 unidad
16354728 6200 g 1000 mg Interna 1 unidad
16304758 8200 g 100 mg - 1 unidad
16334758 8200 g 100 mg Interna 1 unidad
16364748 8200 g 1000 mg - 1 unidad
16394748 8200 g 1000 mg Interna 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16374738 missing translation for 'mfr' Sartorius™ missing translation for 'supplierNo' BCE623I1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2083.48€
    1940.00€ / paquete de 1
    Ahorro 143.48€
    6% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La línea de balanzas Entris™ II Essential ofrece resultados muy precisos gracias a su tecnología de células de pesaje monolíticas, el menor tiempo de estabilización de su clase gracias a sus sensores de pesaje de última generación y una alta resistencia química.
La línea de balanzas Entris™ II Essential ofrece resultados muy precisos gracias a su tecnología de células de pesaje monolíticas, el menor tiempo de estabilización de su clase gracias a sus sensores de pesaje de última generación y una alta resistencia química.
  • Estándares de alta calidad diseñados en Alemania
  • Excelente repetibilidad con bandeja de pesaje rectangular
  • Protección contra sobrecarga
  • Pesajes de diseño resistente hasta una cantidad preestablecida
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Elaborado con tereftalato de polibutileno resistente (PBT), acero inoxidable y vidrio
  • Evita la contaminación cruzada
  • Diseño de fácil limpieza
  • Piezas fáciles de retirar
  • Cortavientos eficaz
  • Minimiza los errores de pesaje causados por muestras cargadas electrostáticamente utilizando piezas de vidrio con revestimiento especial, mientras que isoCAL (calibración y ajuste internos) garantiza la fiabilidad total de los resultados de pesaje exactos
  • Garantiza el funcionamiento (SOP) conforme con la notificación automática si la calibración se encuentra fuera del intervalo normal
  • Combina tecnología táctil y LED intuitiva y resistente al desgaste
  • Cómodo plug-and-play
  • Salida de datos para aplicaciones de pesaje dinámico
  • Se adapta fácilmente a sus condiciones ambientales
  • 12 aplicaciones integradas
  • Impresión conforme a GLP/GMP
  • Métodos de conectividad modernos
  • Protección mediante contraseña para un funcionamiento seguro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Certificado CSA número 80000336/CE
Tipo de conexión USB C de 9 patillas
Capacidad 620 g
Tipo de pantalla LED; Intuitiva, resistente al desgaste con tecnología táctil
Legibilidad 1 mg
Incluye Soporte de bandeja, protector contra corrientes de aire, fuente de alimentación con adaptadores de CA específicos para cada país, instrucciones de funcionamiento, amortiguador de golpes
Material PBT, vidrio, acero inoxidable
Modelo Balanzas electrónicas de carga superior
Repetibilidad 1 mg
Tiempo de estabilización 1 seg.
Tipo Calibración interna
Longitud (métrico) 317 mm
Anchura (métrico) 219 mm
Altura (métrico) 345 mm
Peso (métrico) 8,10 kg
Requisitos eléctricos 100 a 240 VCA (±10%)
Legal for Trade Clase I
Calibración Interna