Learn More
- Home
- Products
- Balanzas y básculas
- Balanzas de laboratorio
- Balanzas electrónicas de carga superior
- Sartorius™ Balanza de precisión Entris™ II Essential
Sartorius™ Balanza de precisión Entris™ II Essential
Código de producto. 16354708
Tienda Sartorius Productos
| Código de producto. | Capacidad | Legibilidad | Calibración | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 16354708 | 3200 g | 10 mg | Interna | 1 unidad |
| 16344698 | 220 g | 1 mg | - | 1 unidad |
| 16374698 | 220 g | 1 mg | Interna | 1 unidad |
| 16364708 | 320 g | 1 mg | - | 1 unidad |
| 16394708 | 320 g | 1 mg | Interna | 1 unidad |
| 16344718 | 420 g | 1 mg | - | 1 unidad |
| 16374718 | 420 g | 1 mg | Interna | 1 unidad |
| 16324748 | 600 g | 1 mg | - | 1 unidad |
| 16354748 | 600 g | 1 mg | Interna | 1 unidad |
| 16344738 | 620 g | 1 mg | - | 1 unidad |
| 16374738 | 620 g | 1 mg | Interna | 1 unidad |
| 16304738 | 620 g | 10 mg | - | 1 unidad |
| 16334738 | 620 g | 10 mg | Interna | 1 unidad |
| 16344758 | 820 g | 10 mg | - | 1 unidad |
| 16374758 | 820 g | 10 mg | Interna | 1 unidad |
| 16384678 | 1200 g | 10 mg | - | 1 unidad |
| 16314688 | 1200 g | 10 mg | Interna | 1 unidad |
| 16304698 | 2200 g | 10 mg | - | 1 unidad |
| 16334698 | 2200 g | 10 mg | Interna | 1 unidad |
| 16364688 | 2200 g | 100 mg | - | 1 unidad |
| 16394688 | 2200 g | 100 mg | Interna | 1 unidad |
| 16324708 | 3200 g | 10 mg | - | 1 unidad |
| 16304718 | 4200 g | 10 mg | - | 1 unidad |
| 16334718 | 4200 g | 10 mg | Interna | 1 unidad |
| 16384718 | 5200 g | 100 mg | - | 1 unidad |
| 16314728 | 5200 g | 100 mg | Interna | 1 unidad |
| 16364728 | 6200 g | 10 mg | - | 1 unidad |
| 16394728 | 6200 g | 10 mg | Interna | 1 unidad |
| 16324728 | 6200 g | 1000 mg | - | 1 unidad |
| 16354728 | 6200 g | 1000 mg | Interna | 1 unidad |
| 16304758 | 8200 g | 100 mg | - | 1 unidad |
| 16334758 | 8200 g | 100 mg | Interna | 1 unidad |
| 16364748 | 8200 g | 1000 mg | - | 1 unidad |
| 16394748 | 8200 g | 1000 mg | Interna | 1 unidad |
Código de producto. 16354708
Marca: Sartorius™ BCE3202I1S
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28012" para aplicar la oferta.
Descripción
La línea de balanzas Entris™ II Essential ofrece resultados muy precisos gracias a su tecnología de células de pesaje monolíticas, el menor tiempo de estabilización de su clase gracias a sus sensores de pesaje de última generación y una alta resistencia química.
- Estándares de alta calidad diseñados en Alemania
- Excelente repetibilidad con bandeja de pesaje rectangular
- Protección contra sobrecarga
- Pesajes de diseño resistente hasta una cantidad preestablecida
- Alta resistencia a productos químicos
- Elaborado con tereftalato de polibutileno resistente (PBT), acero inoxidable y vidrio
- Evita la contaminación cruzada
- Diseño de fácil limpieza
- Piezas fáciles de retirar
- Cortavientos eficaz
- Minimiza los errores de pesaje causados por muestras cargadas electrostáticamente utilizando piezas de vidrio con revestimiento especial, mientras que isoCAL (calibración y ajuste internos) garantiza la fiabilidad total de los resultados de pesaje exactos
- Garantiza el funcionamiento (SOP) conforme con la notificación automática si la calibración se encuentra fuera del intervalo normal
- Combina tecnología táctil y LED intuitiva y resistente al desgaste
- Cómodo plug-and-play
- Salida de datos para aplicaciones de pesaje dinámico
- Se adapta fácilmente a sus condiciones ambientales
- 12 aplicaciones integradas
- Impresión conforme a GLP/GMP
- Métodos de conectividad modernos
- Protección mediante contraseña para un funcionamiento seguro
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado CSA número 80000336/CE |
| Tipo de conexión | USB C de 9 patillas |
| Capacidad | 3200 g |
| Tipo de pantalla | LED; Intuitiva, resistente al desgaste con tecnología táctil |
| Legibilidad | 10 mg |
| Incluye | Soporte de bandeja, protector contra corrientes de aire, fuente de alimentación con adaptadores de CA específicos para cada país, instrucciones de funcionamiento, amortiguador de golpes |
| Material | PBT, vidrio, acero inoxidable |
| Modelo | Balanzas electrónicas de carga superior |
| Repetibilidad | 10 mg |
| Tiempo de estabilización | 0,9 s |
| Tipo | Calibración interna |
| Longitud (métrico) | 94 mm |
| Anchura (métrico) | 219 mm |
| Altura (métrico) | 345 mm |
| Peso (métrico) | 7 kg |
| Requisitos eléctricos | 100 a 240 VCA (±10%) |
| Legal for Trade | Class II |
| Calibración | Interna |
| Mostrar más Mostrar menos |