Learn More
- Home
- Products
- Balanzas y básculas
- Balanzas de laboratorio
- Balanzas electrónicas de carga superior
- Sartorius™ Balanza de precisión Entris™ II Essential
Sartorius™ Balanza de precisión Entris™ II Essential
Código de producto. 16314688
Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Legibilidad:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Calibración:
Interna
Tamaño de la unidad:
1 unidad
34 product options available for selection
| Código de producto. | Capacidad | Legibilidad | Calibración | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 16314688 | 1200 g | 10 mg | Interna | 1 unidad |
| 16344698 | 220 g | 1 mg | - | 1 unidad |
| 16374698 | 220 g | 1 mg | Interna | 1 unidad |
| 16364708 | 320 g | 1 mg | - | 1 unidad |
| 16394708 | 320 g | 1 mg | Interna | 1 unidad |
| 16344718 | 420 g | 1 mg | - | 1 unidad |
| 16374718 | 420 g | 1 mg | Interna | 1 unidad |
| 16324748 | 600 g | 1 mg | - | 1 unidad |
| 16354748 | 600 g | 1 mg | Interna | 1 unidad |
| 16344738 | 620 g | 1 mg | - | 1 unidad |
| 16374738 | 620 g | 1 mg | Interna | 1 unidad |
| 16304738 | 620 g | 10 mg | - | 1 unidad |
| 16334738 | 620 g | 10 mg | Interna | 1 unidad |
| 16344758 | 820 g | 10 mg | - | 1 unidad |
| 16374758 | 820 g | 10 mg | Interna | 1 unidad |
| 16384678 | 1200 g | 10 mg | - | 1 unidad |
| 16304698 | 2200 g | 10 mg | - | 1 unidad |
| 16334698 | 2200 g | 10 mg | Interna | 1 unidad |
| 16364688 | 2200 g | 100 mg | - | 1 unidad |
| 16394688 | 2200 g | 100 mg | Interna | 1 unidad |
| 16324708 | 3200 g | 10 mg | - | 1 unidad |
| 16354708 | 3200 g | 10 mg | Interna | 1 unidad |
| 16304718 | 4200 g | 10 mg | - | 1 unidad |
| 16334718 | 4200 g | 10 mg | Interna | 1 unidad |
| 16384718 | 5200 g | 100 mg | - | 1 unidad |
| 16314728 | 5200 g | 100 mg | Interna | 1 unidad |
| 16364728 | 6200 g | 10 mg | - | 1 unidad |
| 16394728 | 6200 g | 10 mg | Interna | 1 unidad |
| 16324728 | 6200 g | 1000 mg | - | 1 unidad |
| 16354728 | 6200 g | 1000 mg | Interna | 1 unidad |
| 16304758 | 8200 g | 100 mg | - | 1 unidad |
| 16334758 | 8200 g | 100 mg | Interna | 1 unidad |
| 16364748 | 8200 g | 1000 mg | - | 1 unidad |
| 16394748 | 8200 g | 1000 mg | Interna | 1 unidad |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Código de producto.
16314688
Proveedor
Sartorius™
N.º de proveedor
BCE1202I1S
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
1515.25 EUR hasta el 2026-04-30
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27934" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27934" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Descripción
La línea de balanzas Entris™ II Essential ofrece resultados muy precisos gracias a su tecnología de células de pesaje monolíticas, el menor tiempo de estabilización de su clase gracias a sus sensores de pesaje de última generación y una alta resistencia química.
- Estándares de alta calidad diseñados en Alemania
- Excelente repetibilidad con bandeja de pesaje rectangular
- Protección contra sobrecarga
- Pesajes de diseño resistente hasta una cantidad preestablecida
- Alta resistencia a productos químicos
- Elaborado con tereftalato de polibutileno resistente (PBT), acero inoxidable y vidrio
- Evita la contaminación cruzada
- Diseño de fácil limpieza
- Piezas fáciles de retirar
- Cortavientos eficaz
- Minimiza los errores de pesaje causados por muestras cargadas electrostáticamente utilizando piezas de vidrio con revestimiento especial, mientras que isoCAL (calibración y ajuste internos) garantiza la fiabilidad total de los resultados de pesaje exactos
- Garantiza el funcionamiento (SOP) conforme con la notificación automática si la calibración se encuentra fuera del intervalo normal
- Combina tecnología táctil y LED intuitiva y resistente al desgaste
- Cómodo plug-and-play
- Salida de datos para aplicaciones de pesaje dinámico
- Se adapta fácilmente a sus condiciones ambientales
- 12 aplicaciones integradas
- Impresión conforme a GLP/GMP
- Métodos de conectividad modernos
- Protección mediante contraseña para un funcionamiento seguro
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado CSA número 80000336/CE |
| Tipo de conexión | USB C de 9 patillas |
| Capacidad | 1200 g |
| Tipo de pantalla | LED; Intuitiva, resistente al desgaste con tecnología táctil |
| Legibilidad | 10 mg |
| Incluye | Soporte de bandeja, protector contra corrientes de aire, fuente de alimentación con adaptadores de CA específicos para cada país, instrucciones de funcionamiento, amortiguador de golpes |
| Material | PBT, vidrio, acero inoxidable |
| Modelo | Balanzas electrónicas de carga superior |
| Repetibilidad | 10 mg |
| Tiempo de estabilización | 0,9 s |
| Tipo | Calibración interna |
| Longitud (métrico) | 317 mm |
| Anchura (métrico) | 219 mm |
| Altura (métrico) | 94 mm |
| Peso (métrico) | 7 kg |
| Requisitos eléctricos | 100 a 240 VCA (±10%) |
| Legal for Trade | Class II |
| Calibración | Interna |
| Mostrar más Mostrar menos |