Learn More
Sartorius Balanza analítica Entris™ II con ajuste interno
Código de producto. 16394738 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
60 g
120 g
220 g
Modelo:
Balanza analítica CEU
Tamaño de la unidad:
1 unidad
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo unitSize
16394738 60 g Balanza analítica CEU 1 unidad
16334688 120 g Balanza analítica CEU 1 unidad
16394698 220 g Balanza analítica CEU 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16394738 Proveedor Sartorius N.º de proveedor BCE64I1CEU
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Balanza analítica Entris™ II con ajuste interno, que ofrece isoCAL, tecnología LED táctil y 12 aplicaciones integradas a un precio asequible. Cada balanza ofrece calidad, valor y uniformidad.
  • No importa lo que esté pesando, la nueva balanza Entris™ II es siempre la opción correcta.
  • Con un valor inigualable y respaldado por casi 150 años de experiencia en ingeniería alemana, Entris™ II viene en dos líneas de productos, por lo que podrá encontrar la balanza que satisfaga sus necesidades de pesaje específicas.
  • Con más de 40 modelos a elegir, es seguro que dará con un modelo para satisfacer sus necesidades básicas de pesaje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CEU
Tipo de conexión RS232, USB C
Capacidad 60 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Legibilidad 0,1 mg
Material PBT, vidrio, acero inoxidable
Modelo Balanza analítica CEU
Tiempo de estabilización ≤1,5 s
Requisitos eléctricos De 100 a 240 VCA (± 10 %), 50/60 Hz, 0,2 A