Learn More
Sartorius Balanzas de precisión Entris™ II Advanced con verificación específica del país
Código de producto. 16696243 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
10,200 g
12,200 g
1200 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
820 g
8200 g
Legibilidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Descripción:
Verificado
Tamaño de la unidad:
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad Descripción unitSize
16696243 3200 g 10 mg Verificado cada uno
16695643 220 g 1 mg Verificado cada uno
16615663 320 g 1 mg Verificado cada uno
16625673 420 g 1 mg Verificado cada uno
16645683 620 g 1 mg Verificado cada uno
16665693 820 g 10 mg Verificado cada uno
16675633 1200 g 1 mg Verificado cada uno
16655633 1200 g 10 mg Verificado cada uno
16646243 2200 g 10 mg Verificado cada uno
16635643 2200 g 100 mg Verificado cada uno
16685663 4200 g 10 mg Verificado cada uno
16665673 5200 g 100 mg Verificado cada uno
16605683 6200 g 10 mg Verificado cada uno
16625693 8200 g 100 mg Verificado cada uno
16606243 10,200 g 100 mg Verificado cada uno
16695633 12,200 g 100 mg Verificado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 16696243 Proveedor Sartorius N.º de proveedor BCA3202I1CEU
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Más de 38 modelos diferentes que ofrecen varias ventajas como soporte de nivel en tiempo real, sistemas de protección integrados, CalAuditTrail, una pantalla gráfica táctil y 13 programas de aplicación integrados
  • Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
  • Para unos resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
  • Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
  • Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
  • Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
  • Documentación completa gracias a CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado CE
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 patillas; USB UTL; Dispositivo USB
Descripción Verificado
Capacidad 3200 g
Tipo de pantalla Tecnología táctil gráfica intuitiva
Legibilidad 10 mg
Material Vidrio, PBT, Acero inoxidable
Modelo Balanza electrónica de precisión
Tiempo de estabilización ≤0,9 segundos
Tensión 100/240 V (±10%)
Amperaje 0.2 A
Frecuencia 50/60 Hz