Learn More
Sartorius Balanzas de precisión Entris™ II Advanced
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16686243 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
10,200 g
12,200 g
Legibilidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Legal for Trade:
Clase I
Clase II
Clase III
Tamaño de la unidad:
cada uno
Calibración:
Interno
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad Legal for Trade Tamaño de la unidad Calibración
16686243 3200 g 10 mg Clase II cada uno -
16615653 220 g 1 mg Clase I cada uno Interno
16676243 220 g 1 mg Clase I cada uno -
16635663 320 g 1 mg Clase I cada uno Interno
16605663 320 g 1 mg Clase I cada uno -
16645673 420 g 1 mg Clase I cada uno Interno
16615673 420 g 1 mg Clase I cada uno -
16665683 620 g 1 mg Clase I cada uno Interno
16635683 620 g 1 mg Clase I cada uno -
16685693 820 g 10 mg Clase II cada uno Interno
16655693 820 g 10 mg Clase II cada uno -
16602454 1200 g 1 mg - cada uno Interno
16692444 1200 g 10 mg Clase II cada uno Interno
16682444 1200 g 10 mg Clase II cada uno -
16666243 2200 g 10 mg Clase II cada uno Interno
16672454 2200 g 10 mg Clase II cada uno -
16662454 2200 g 100 mg Clase III cada uno Interno
16652454 2200 g 100 mg Clase III cada uno -
16616253 3200 g 10 mg Clase II cada uno Interno
16605673 4200 g 10 mg Clase II cada uno Interno
16656253 4200 g 10 mg Clase II cada uno -
16685673 5200 g 100 mg Clase III cada uno Interno
16655673 5200 g 100 mg Clase III cada uno -
16625683 6200 g 10 mg Clase II cada uno Interno
16695673 6200 g 10 mg Clase II cada uno -
16645693 8200 g 100 mg Clase III cada uno Interno
16615693 8200 g 100 mg Clase III cada uno -
16672444 10,200 g 100 mg Clase III cada uno Interno
16662444 10,200 g 100 mg Clase III cada uno -
16622454 12,200 g 100 mg Clase III cada uno Interno
16612454 12,200 g 100 mg Clase III cada uno -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Código de producto. 16686243 Proveedor Sartorius N.º de proveedor BCA32021S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2445.63€
    2070.00€ / paquete de 1
    Ahorro 375.63€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Más de 38 modelos diferentes que ofrecen varias ventajas como soporte de nivel en tiempo real, sistemas de protección integrados, CalAuditTrail, una pantalla gráfica táctil y 13 programas de aplicación integrados
  • Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
  • Resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
  • Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
  • Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
  • Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
  • Documentación completa gracias a CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado CE, CSA para Canadá
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 patillas; USB UTL; Dispositivo USB
Descripción Sin calibración interna
Capacidad 3200 g
Tipo de pantalla Tecnología táctil gráfica intuitiva
Legibilidad 10 mg
Material Vidrio, PBT, Acero inoxidable
Modelo Balanza electrónica de precisión
Tiempo de estabilización ≤0,9 segundos
Tipo Balanza
Tensión 100/240 V (±10%)
Amperaje 0.2 A
Frecuencia 50/60 Hz
Legal for Trade Clase II