Description
- Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
- Resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
- Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
- Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
- Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
- Documentación completa gracias a CalAuditTrail
Specifications
Specifications
| Calibración | Interno |
| Certificaciones/conformidad | Certificado CE, CSA para Canadá |
| Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 pines; USB UTL; Dispositivo USB |
| Descripción | Con calibración interna |
| Capacidad | 120 g |
| Tipo de pantalla | Tecnología táctil gráfica intuitiva |
| Legibilidad | 0,1 mg |
| Material | Vidrio, PBT, acero inoxidable |
| Modelo | Balanza analítica electrónica |
| Tiempo de estabilización | ≤1,5 s |
| Show More |