Learn More
Sartorius Entris™ II Balanzas analíticas avanzadas
Código de producto. 16605693 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
60 g
120 g
220 g
320 g
Calibración:
Interno
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Calibración Tamaño de la unidad
16605693 60 g Interno cada uno
16675683 60 g - cada uno
16642454 120 g Interno cada uno
16632454 120 g - cada uno
16655653 220 g Interno cada uno
16625653 220 g - cada uno
16646253 320 g Interno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16605693 Proveedor Sartorius N.º de proveedor BCA64I1S
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Más de 38 modelos diferentes que ofrecen varias ventajas como soporte de nivel en tiempo real, sistemas de protección integrados, CalAuditTrail, una pantalla gráfica táctil y 13 programas de aplicación integrados
  • Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
  • Resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
  • Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
  • Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
  • Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
  • Documentación completa gracias a CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Interno
Certificaciones/conformidad Certificado CE, CSA para Canadá
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 pines; USB UTL; Dispositivo USB
Descripción Con calibración interna
Capacidad 60 g
Tipo de pantalla Tecnología táctil gráfica intuitiva
Legibilidad 0,1 mg
Material Vidrio, PBT, acero inoxidable
Modelo Balanza analítica electrónica
Tiempo de estabilización ≤1,5 s
Tipo Balanza
Tensión 100/240 V (±10%)
Amperaje 0,2 A
Frecuencia 50/60 Hz
Legal for Trade Clase I