Learn More
Entinostat (MS-27-275), TRC
Código de producto. 30388435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388435 10 mg
30370326 5 mg
30371530 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE55930010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 209783-80-2
Fórmula molecular C21 H20 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 376.41
Sinónimo Carbamic acid, N-[[4-[[(2-aminophenyl)amino]carbonyl]phenyl]methyl]-, 3-pyridinylmethyl ester, Carbamic acid, [[4-[[(2-aminophenyl)amino]carbonyl]phenyl]methyl]-, 3-pyridinylmethyl ester (9CI), (Pyridin-3-yl)methyl 4-(2-aminophenylcarbamoyl)benzylcarbamate, Entinostat, MS 27-275, MS 275, MS 275-27, SNDX 275, N-[[4-[[(2-Aminophenyl)amino]carbonyl]phenyl]methyl]carbamic acid 3-pyridinylmethyl ester
Nombre IUPAC Piridina-3-ilmetil N-[[4-[(2-aminofenil)carbamoil]fenil]metilcarbamato
SMILES Nc1ccccc1NC(=O)c2ccc(CNC(=O)OCc3cccnc3)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Entinostat(MS-27-275)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H20N4O3/c22-18-5-1-2-6-19(18)25-20(26)17-9-7-15(8-10-17)13-24-21(27)28-14-16-4-3-11-23-12-16/h1-12H,13-14,22H2,(H,24,27)(H,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.1535