Learn More
Entinostat, MedChemExpress
Código de producto. 16421247
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16421247 50 mg 50 miligramos
16405766 100 mg 100 miligramos
16405008 10 mg 10 miligramos
16421036 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16421247 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12163
MedChemExpress Entinostat is an oral and selective class I HDAC inhibitor, with IC50s of 243 nM, 453 nM, and 248 nM for HDAC1, HDAC2, and HDAC3, respectively.
Entinostat is an oral and selective class I HDAC inhibitor, with IC50s of 243 nM, 453 nM, and 248 nM for HDAC1, HDAC2, and HDAC3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Entinostat
Forma física Solid
CAS 209783-80-2
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20N4O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo MS-275 SNDX-275
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (132.83 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(NCC1=CC=C(C=C1)C(NC2=CC=CC=C2N)=O)OCC3=CC=CN=C3
Peso molecular (g/mol) 376.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.41
Porcentaje de pureza 98.07%